Fontos dokumentumok
R4526
Reference Dye for Quantitative PCR
100 ×, solution
Szinonimák:
Reference dye for qPCR, ROX
About This Item
Javasolt termékek
form
solution
Minőségi szint
használat
sufficient for ≥600 reactions
koncentráció
100 ×
technika/technikák
PCR: suitable
szín
red
oldhatóság
water: soluble
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Related Categories
Általános leírás
Alkalmazás
- in the preparation of mastermix for real time-quantitative polymerase chain reaction (RT-qPCR)
- as a component of the reaction mixture for detection of Clostridium difficile by quantitative polymerase chain reaction (qPCR)
- for analyzing the degree of cellular DNA contamination by qPCR
Egyéb megjegyzések
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Cikkek
Az SDS-PAGE mintaelőkészítési kihívások okainak és megoldásainak azonosítása és az elektroforézis körülményeinek optimalizálása.
Identify causes and remedies for SDS-PAGE sample preparation challenges and optimize electrophoresis conditions.
Protocols
Protocol describes amplification of DNA through quantitative PCR with SYBR Green. Consistent batch-to-batch performance can be achieved with large numbers of PCR reactions.
A SYBR Green qPCR protokoll egy olyan módszer, amelyet a génexpresszió és az RT-PCR reakciók pontos mennyiségi meghatározására terveztek.
Our SYBR Green qPCR Protocol is a method designed to detect accurate quantification of gene expression and RT-PCR reactions