Fontos dokumentumok
R1905
Anti-RACK1 (N-terminal) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-GNB2L1, Anti-Gnb2-rs1, Anti-Guanine nucleotide binding protein (G protein), beta polypeptide 2-like 1, Anti-H12.3, Anti-HLC-7, Anti-Lung cancer oncogene 7, Anti-PIG21, Anti-Proliferation-inducing gene 21, Anti-Receptor of Activated Protein Kinase C1, Anti-protein homologous to chicken B complex protein
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
IgG fraction of antiserum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen ~30 kDa
faj reaktivitás
human, rat, mouse
technika/technikák
immunoprecipitation (IP): 5-10 μL using HEK-293T cell lysates
indirect immunofluorescence: 1:100-1:200 using paraformaldehyde-fixed HeLa cells
western blot: 1:500-1:1,000 using HEK-293T cell lystes
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... GNB2L1(10399)
mouse ... Gnb2l1(14694)
rat ... Gnb2l1(83427)
Related Categories
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3