Merck
PZ0243
Sigma-Aldrich
PF-06672131
≥95% (HPLC)
Szinonimák:
(2E)-N-[4-[(3-Chloro-4-fluorophenyl)amino]-7-(2-propyn-1-yloxy)-6-quinazolinyl]-4-(dimethylamino)-2-butenamide, (E)-N-(4-((3-Chloro-4-fluorophenyl)amino)-7-(prop-2-yn-1-yloxy)quinazolin-6-yl)-4-(dimethylamino)but-2-enamide, Probe 8
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C23H21ClFN5O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
453.90
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥95% (HPLC)
form
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
FC(C=C1)=C(Cl)C=C1NC2=NC=NC3=CC(OCC#C)=C(NC(/C=C/CN(C)C)=O)C=C32
Biokémiai/fiziológiai hatások
PF-06672131 is a selective EGFR kinase inhibitor thought to covalently react with active-site cysteine residues in the ATP binding pocket. PF-06672131 has been used as a probe for proteomic analysis to identify off-target binding substrates. The dimethylaminomethyl (DMAM) group appears to increase compound stability in cancer cells with a resultant increase in protein reactivity from selective EGFR binding to widespread proteome-wide reactivity after treatment.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Dokumentumtár megtekintése
Related Content
The Cravatt group develops innovative technologies to understand enzyme roles in disease, focusing on activity-based protein profiling.