Merck
Összes fotó(4)
Fontos dokumentumok
PRS4067
Sigma-Aldrich
Anti-PD-1 (ab2) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-CD279, Anti-PDCD1, Anti-Programmed cell death 1
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
predicted mol wt 32 kDa
faj reaktivitás
rat, mouse, human
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... PDCD1(5133)
Immunogen
a 16 amino acid peptide from near the center of human PD-1.
Kapcsolódás
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP4067.
Fizikai forma
Solution in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide
Jogi nyilatkozat
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Dokumentumtár megtekintése
Haoran Zhang et al.
Journal of personalized medicine, 13(3) (2023-03-30)
The Asian Cancer Research Group (ACRG) classification is a molecular classification established based on the tissues of gastric cancer (GC) patients in Asia. Patients with different ACRG subtypes differ significantly with regard to treatment response and prognosis, which indicates that