Fontos dokumentumok
PRS3957
Sigma-Aldrich
Anti-Slug (ab1) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-Neural crest transcription factor slug, Anti-Snail homolog 2 (Drosophila)
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
konjugátum:
unconjugated
application:
ELISA (i)
WB
klón:
polyclonal
faj reaktivitás:
human, mouse
citations:
1
technika/technikák:
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
human, mouse
technika/technikák
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... SNAI2(6591)
Immunogén
a 14 amino acid peptide from near the center of human Slug.
Kapcsolódás
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP3957.
Fizikai forma
Solution in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Assel Nurmagambetova et al.
Scientific reports, 13(1), 22164-22164 (2023-12-14)
Epithelial cells undergoing EMT experience significant alterations at transcriptional and morphological levels. However, changes in the cytoskeleton, especially cytoskeleton dynamics are poorly described. Addressing the question we induced EMT in three cell lines (MCF-7, HaCaT and A-549) and analyzed morphological