PLA0201
Rabbit anti-14-3-3 Sigma Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Szinonimák:
14-3-3 sigma, Stratifin, YWHAS, epithelial cell marker protein 1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
grade
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
faj reaktivitás
human
technika/technikák
immunohistochemistry: 1:2,000-1:10,000
immunoprecipitation (IP): 2-5 μg/mg
western blot: 1:2,000- 1:10,000
elérési szám
NP_006133.1
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... SFN(2810)
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)