Merck
P9290
Proteinase K–Agarose from Tritirachium album
lyophilized powder
Szinonimák:
Proteinase K-Agarose
Bejelentkezés a Szervezeti és Szerződéses árazás megtekintéséhez
Méret kiválasztása
10 UNITS
150 000,00 Ft
25 UNITS
327 000,00 Ft
150 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Erről a tételről
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41106500
NACRES:
NA.56
Ugrás ide:
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
biológiai forrás
microbial (T.album
T. ALBUM)
Forma
lyophilized powder
a címkézés mértéke
30-140 units per g solid
technika/technikák
DNA extraction: suitable
RNA extraction: suitable
protein extraction: suitable
duzzanat
1 g swells to ~5 mL
tárolási hőmérséklet
−20°C
Hasonló termékek összehasonlítása
Teljes összehasonlítás megtekintése
Különbségek megjelenítése
1 of 4
Ez a tétel
P5906P2308P6556
technique(s)
DNA extraction: suitable, protein extraction: suitable, RNA extraction: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
DNA extraction: suitable
biological source
microbial (T.album
T. ALBUM)
biological source
Staphylococcus aureus
biological source
-
biological source
-
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
400
Quality Level
300
extent of labeling
30-140 units per g solid
extent of labeling
~2 mg per mL
extent of labeling
-
extent of labeling
-
Alkalmazás
Proteinase K-agarose is used in protein and nucleic acid isolation, modifying enzymes and immobilized enzymes. Proteinase K-agarose has been used to study Klebsiella pneumonia as well as Echinococcus multilocularis infection in domesticated dogs.
Biokémiai/fiziológiai hatások
The application of proteinase K has been extended by immobilizing it on an insoluble matrix such as agarose. The agarose is quite inert in most systems and allows high activities per unit weight. This reactive resin allows the enzyme reaction to be quickly catalyzed by momentary contact with the substrate in a suitable medium. Reactions can be carried out in a batch slurry or even through a small column. In either case, the insoluble enzyme does not contaminate the reaction mix, which can be readily filtered out of the batch slurry or remain behind in the column.
Tulajdonságok és előnyök
• Recylable Proteinase K on matrix support.
• Spin column or batch processing possible.
Fizikai forma
Lyophilized powder stabilized with lactose
Egyéb megjegyzések
One unit will hydrolyze urea-denatured hemoglobin to produce color equivalent to 1.0 μmole (181 μg) of tyrosine per min at pH 7.5 at 37 °C (color by Folin-Ciocalteu reagent).
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
David da Silva Barreira et al.
Scientific reports, 13(1), 1163-1163 (2023-01-21)
Biofilms represent a major concern in the food industry and healthcare. The use of probiotic bacteria and their derivatives as an alternative to conventional treatments to fight biofilm development is a promising option that has provided convincing results in the
Zohar Erez et al.
Nature, 541(7638), 488-493 (2017-01-19)
Temperate viruses can become dormant in their host cells, a process called lysogeny. In every infection, such viruses decide between the lytic and the lysogenic cycles, that is, whether to replicate and lyse their host or to lysogenize and keep
Yi Zuo et al.
PloS one, 14(10), e0223299-e0223299 (2019-10-04)
Oral herpes is a highly prevalent infection caused by herpes simplex virus 1 (HSV-1). After an initial infection of the oral cavity, HSV-1 remains latent in sensory neurons of the trigeminal ganglia. Episodic reactivation of the virus leads to the
Hirokazu Kouguchi et al.
Experimental parasitology, 128(1), 50-56 (2011-02-09)
We show that a conventionally purified glycoprotein component of Echinococcus multilocularis protoscolex, designated as Emgp-89, may be useful as a serodiagnostic antigen for detecting E. multilocularis infection in dogs domesticated in endemic areas. Emgp-89 was obtained from the parasite material
Yuan Gao et al.
Zhonghua liu xing bing xue za zhi = Zhonghua liuxingbingxue zazhi, 31(7), 786-790 (2010-12-18)
To type Klebsiella pneumonia through methods including pulse-field gel electrophoresis (PFGE) in combination with multilocus sequence typing. Four selected different EPs, referring to the Standard Operating Procedure of PulseNet China, were used. The single colony of Klebsiella pneumonia was quantified
Kapcsolódó tartalom