Merck
P8491
Nunclon® MicroWell plates for automation
96 well (with lid), round bottom clear wells
Szinonimák:
automation 96 well plate
About This Item
UNSPSC kód:
41122107
NACRES:
NB.22
material:
clear polystyrene
polystyrene
round bottom clear wells
maximum térfogat:
300 μL
méret:
96 wells
lyuk maximum térfogat:
300 μm
hasznos térfogat:
250 μL
kötéstípus:
Tissue Culture (TC)-treated surface
Jellemzők:
lid
material
clear polystyrene
polystyrene
round bottom clear wells
Jellemzők
lid
gyártó/kereskedő neve
Nunc 163320
maximum térfogat
300 μL
méret
96 wells
lyuk maximum térfogat
300 μm
hasznos térfogat
250 μL
szín
clear
kötéstípus
Tissue Culture (TC)-treated surface
Általános leírás
  • Standard 96 well footprint meets the SBS guidelines
  • High Flange ideal for robotics and automation
  • Nunclon Delta surface ensures consistent optimal cell attachment and growth
  • Features a tight closing lid that ensures sample protection and prevents evaporation
  • Raised rim minimizes cross-contamination risk
  • Stackable - A convenient space-saving option
Jogi információk
Nunclon is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)