Fontos dokumentumok
P4194
DL-threo-1-Phenyl-2-palmitoylamino-3-morpholino-1-propanol
98%
Szinonimák:
(±)-PPMP
Teszt
98%
form
powder
lipidtípus
phosphoglycerides
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)N[C@H](CN1CCOCC1)[C@H](O)c2ccccc2
InChI
1S/C29H50N2O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-17-20-28(32)30-27(25-31-21-23-34-24-22-31)29(33)26-18-15-14-16-19-26/h14-16,18-19,27,29,33H,2-13,17,20-25H2,1H3,(H,30,32)/t27-,29-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OFBANDBMHLEMFA-XRKRLSELSA-N
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3