Fontos dokumentumok
NCSTUD002
MISSION® Synthetic microRNA Inhibitor
cel-miR-243-3p, Negative Control 2, Sequence from Caenorhabditis elegans with no homology to human and mouse gene sequences
Szinonimák:
Synthetic Tough Decoy, sTuD
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
MISSION®
Forma
solid
érett szekvencia
CGGUACGAUCGCGGCGGGAUAUC
Sanger érett/kisebb elérési szám
Sanger mikroRNS elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
The MISSION synthetic miRNA Inhibitors are small, double-stranded RNA molecules designed to inhibit a specific mature miRNA. The miRNA inhibitors were designed using the mature miRNA sequence information from miRBase and are 2′-O-methylated RNA duplexes with a miRNA binding site on each strand. Optimal miRNA inhibition is provided after transfection due to the robust secondary structure of the inhibitor.
- Long lasting inhibition at very low dosage
- Excellent resistance to cellular nucleases
- Custom synthesis available for a variety of species
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
STOT RE 2 Inhalation
Célzott szervek
Respiratory Tract
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)