Fontos dokumentumok
N3162
Anti-NBS1 (Nibrin) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-p95 Protein of the MRE11/RAD50 Complex
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen 95 kDa (also recognizes 100 kDa band)
faj reaktivitás
canine, human, rat, chimpanzee
technika/technikák
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using Hela cells, fixed with paraformaldehyde/triton
microarray: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using MCF7 nuclear extracts
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... NBN(4683)
mouse ... Nbn(27354)
rat ... Nbn(85482)
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
- in immunofluorence
- in immunoblotting
- in immunoprecipitation
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3