MTCV3802
MTC™ Bio Sterile Cryogenic Vials
capacity 2 mL, thread style external
Szinonimák:
cryotube, cryovial
About This Item
Javasolt termékek
material
(self standing star foot)
clear
polypropylene (LN2 grade)
screw cap
leírás
thread style external
sterilitás
sterile
Jellemzők
neck thread external
kiszerelés
bag of 10 × 50 ea
gyártó/kereskedő neve
MTC™ Bio V3802
kapacitás
2 mL
átmérő × Ma
12.5 mm × 47.3 mm , with cap
Általános leírás
Tulajdonságok és előnyök
- Temperatures as low as -196°C
- Self-standing star foot
- Leakproof silicone O-ring
- Resealable bags of 50 Gamma sterilized
- Free locking rack
- RNase, DNase, pyrogen, & endotoxin free