MTCT8305
MTC™ Bio Culture Tubes
capacity 5 mL, polystyrene, sterile, pack of 1000 ea (40 x bag 25EA)
Szinonimák:
PCR sample storage tubes, culture test tube, plastic culture tube, plastic tube
About This Item
Javasolt termékek
Anyagok
cap (dual position snap cap)
polystyrene
round
sterilitás
sterile
kiszerelés
pack of 1000 ea (40 x bag 25EA)
gyártó/kereskedő neve
MTC™ Bio T8305
Paraméterek
2000 × g speed (max)
kapacitás
5 mL
átmérő × H
12 mm × 75 mm
alkalmasság
suitable for (cell culture)
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- crystal clear polstyrene
- graduated
- withstand temperatures 0°C to 70°C
- centrifugal forces, up to 2000×g
- RNase, DNase, pyrogen, and cytotoxin free
- sterilized to SAL 10-6 Dual graduations at every 0.2mL and 0.5m
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)