Fontos dokumentumok
MTCP520850U
MTC Bio ProPette LE 8-Channel Adjustable Pipettor
capacity 5-50 μL
Szinonimák:
pipette
About This Item
UNSPSC kód:
41121500
NACRES:
NB.15
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
MTC Bio P5208-50U
kapacitás
5-50 μL
Általános leírás
ProPette LE 8 -Channel Pipette, 5 to 50µL
Tulajdonságok és előnyök
  • Adjustable with Roto-Lock
  • Light weight with reduced forces
  • Full volume range (1.0µL-300µL)
  • Superior accuracy and reproducibility
  • Outstanding user comfort
Jogi információk
MTC is a trademark of MTC Bio
ProPette is a trademark of MTC Bio