Fontos dokumentumok
CLS4083
Corning® Lambda® plus 8-channel pipettor
volume 50-300 μL
Szinonimák:
multi-channel pipettor
About This Item
UNSPSC kód:
41121500
NACRES:
NB.01
Jellemzők
8-channel
gyártó/kereskedő neve
Corning 4083
térfogat
50-300 μL
Jogi információk
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Lambda is a registered trademark of Corning, Inc.