MBD0022
Inactivated Burkholderia pyrrocinia
Suitable for DNA extraction, PCR, sequencing and NGS, >10^8 bacteria/vial
Szinonimák:
PCR, Polymerase chain reaction
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
form
powder
koncentráció
>10^8 bacteria/vial
technika/technikák
DNA extraction: suitable
DNA sequencing: suitable
PCR: suitable
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Related Categories
Általános leírás
Read here how to use our standards to ensure data integrity for your microbiome research.
Alkalmazás
Fizikai forma
Feloldás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Cikkek
Turn to our Next-Gen Sequencing Oligos (NGSO) as a potential solution if you are experiencing high levels of adapter dimer formation with custom adapters sourced from other vendors.
DNA standards enhance metagenomics research integrity, offering precise species study and mixed community standards.
A DNS-szabványok fokozzák a metagenomikai kutatások integritását, pontos fajvizsgálatot és vegyes közösségi szabványokat kínálva.