M4187
Greiner Sensoplate™ glass bottom multiwell plates
96 well, sterile
Szinonimák:
96 multiwell plates, 96 well microplates, 96 well microtiter plates, 96 well plates
About This Item
colorless wells
flat clear borosilicate glass wells (175um thick)
polystyrene
skirt (F-bottom)
Javasolt termékek
Anyagok
black polystyrene plate
colorless wells
flat clear borosilicate glass wells (175um thick)
polystyrene
leírás
glass bottom microplates
sterilitás
sterile
Jellemzők
lid
skirt (F-bottom)
kiszerelés
case of 16 plates
gyártó/kereskedő neve
Greiner 655892
H × Sz
127.76 mm × 85.48 mm
méret
96 wells
lyuk hasznos térfogat
25- 340 μL
szín
black plate
clear wells
kötéstípus
non-treated surface
Related Categories
Általános leírás
Tulajdonságok és előnyök
- Dimensions: Length: 127.76mm;
- Width: 85.48mm
- Borosilicate glass (175um thick)
- High Optical Clarity
- Low autofluorescence
- Bottom flatness better than 100um
- Class VI biocompatible adhesive
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)