Fontos dokumentumok
M2444
Anti-MDC1 antibody, Mouse monoclonal
clone MDC1-50, purified from hybridoma cell culture
Szinonimák:
Anti-Mediator of DNA Damage Checkpoint Protein 1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified from hybridoma cell culture
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
MDC1-50, monoclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen ~250 kDa (2-3 bands)
faj reaktivitás
monkey, human
kiszerelés
antibody small pack of 25 μL
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
microarray: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using total cell extract of G361 cells
izotípus
IgG2a
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... MDC1(9656)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA
- immunofluorescence
- western blotting
- immunoprecipitation
- immunocytochemistry
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2