Fontos dokumentumok
L9647
Limonin
from citrus seeds, >90% (HPLC)
Szinonimák:
Citrolimonin, Dictamnolactone, Evodin, Limonoic acid 3,19:16,17 dilactone, Obaculactone
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
citrus seeds
Minőségi szint
Teszt
>90% (HPLC)
form
powder
alkalmazás(ok)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC1(C)O[C@H]2CC(=O)OC[C@]23[C@H]4CC[C@@]5(C)[C@@H](OC(=O)[C@H]6O[C@@]56[C@]4(C)C(=O)C[C@@H]13)c7ccoc7
InChI
1S/C26H30O8/c1-22(2)15-9-16(27)24(4)14(25(15)12-31-18(28)10-17(25)33-22)5-7-23(3)19(13-6-8-30-11-13)32-21(29)20-26(23,24)34-20/h6,8,11,14-15,17,19-20H,5,7,9-10,12H2,1-4H3/t14-,15-,17-,19-,20+,23-,24-,25+,26+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KBDSLGBFQAGHBE-MSGMIQHVSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- to treat human peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) to test its effect on human immunodeficiency virus (HIV) replication
- to test its effects as an anti-osteoporosis agent in osteoblastogenesis activity in MC3T3-E1 cells and ovariectomized (OVX) rat model
- as a reference standard in high-performance liquid chromatography (HPLC) system
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3