Fontos dokumentumok
L5414
Sigma-Aldrich
Laser Tough-Spots®
diam. 3/8 in., blue
Szinonimák:
solvent resistant labels, temperature resistant labels
About This Item
UNSPSC kód:
55121611
NACRES:
NB.35
Anyagok
blue polyolefin
kiszerelés
pack of 3840 ea (192 labels per sheet)
gyártó/kereskedő neve
Diversified Biotech SPOT-1100
Átmérő
3/8 in.
szín
blue
Általános leírás
Tough-Spots are chemically inert, polyvinyl labels that adhere to all plastics. Tough-Spots withstand boiling water baths, conventional and cryogenic freezer temperatures, most organic solvents, caustic agents and other challenges without peeling, becoming brittle or degrading. Labels can be printed directly from the laser printer. 20 sheets per pack.
Jogi információk
Tough-Spots is a registered trademark of Diversified Biotech
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)