T1316
Laser Tough-Spots®
diam. 3/8 in., white
Szinonimák:
solvent resistant labels, temperature resistant labels
About This Item
Javasolt termékek
Anyagok
polyolefin
white
kiszerelés
pack of 3840 ea (192 labels per sheet)
gyártó/kereskedő neve
Diversified Biotech SPOT-1000
Átmérő
3/8 in.
Related Categories
Általános leírás
Tulajdonságok és előnyök
- Laser Tough-Spots® are ideal for use with microcentrifuge tube tops, cryovial caps, and lids, and various laboratory container caps, lids, and covers.
- Pre-cut labels are resistant to most chemical solvents.
- Customized to accept laser printing.
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)