Fontos dokumentumok
I3784
IgG3, Kappa from murine myeloma
clone DX, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Mouse IgG3-κ
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
klón
DX, monoclonal
Teszt
≥95% (microfluidic capillary gel electrophoresis)
Forma
buffered aqueous solution
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
IgG3, κ from murine myeloma specifically recognizes mouse IgG3. Specificity of the mouse IgG3, κ is determined by immunodiffusion and IEP techniques. The purified myeloma preparation is non-reactive with antisera to mouse IgA, IgM, IgD, IgG1, IgG2a and IgG2b.
Alkalmazás
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)