HUMANHLPB-0002056
Frozen Human Normal PBMC
human peripheral blood (mononuclear cells)
Szinonimák:
HLA typed, Immune Cells, PBMC, Peripheral Blood Mononuclear Cells
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Frozen Human Normal PBMC, 50 Million Cells/per vial- HLA Typed
biológiai forrás
human peripheral blood (mononuclear cells)
Forma
frozen liquid
kiszerelés
vial of 50 Million cells
gyártó/kereskedő neve
BioIVT
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szín
cloudy
tárolási hőmérséklet
-140 to -196°C
Általános leírás
We are pleased to offer these products from BioIVT.
Peripheral Blood Mononuclear Cells (PBMCs) are a subset of leukocytes (or White Blood Cell, WBC), which are integral components of the body′s immune system that fight disease. PBMCs consist of a mixture of lymphocytes (T cells, B cells, and NK cells) and monocytes and are isolated from peripheral whole blood via density gradient centrifugation and red blood cell lysis.
Used for a variety of applications, PBMCs are frequently utilized in drug discovery/development, assay validation/development, and other immunology applications.
Kiszerelés
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Related Content
Functional, viable cryopreserved PBMCs offer a convenient alternative to fresh PBMCs in cell-based assays and immunological studies.