Fontos dokumentumok
HS23404
4-Place Compartment Dispensing Bin
clear (bin)
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.17
material
acrylic
clear (bin)
Jellemzők
holds Pipette tips, tubes, finger cots, fittings, and other small bulk items, accessories
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Heathrow Scientific HS23404
H × Sz × Ma
287 mm × 170 mm × 217 mm
Általános leírás
The Workstation Dispensing Bin′s crystal-clear bins let you see your small items inventory.
Tulajdonságok és előnyök
  • Four Compartments
  • See inventory levels of pipette tips, tubes, fittings, finger cots, and other bulk small items at a glance
  • Flip-top covers on generous. openings make filling and dispensing easy and keep products dust-free
  • Includes non-skid rubber feet
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)