Fontos dokumentumok
HS120661
Mini led light box
L × W × H 161 mm × 135 × 44
About This Item
UNSPSC kód:
41123300
NACRES:
NB.79
gyártó/kereskedő neve
Heathrow Scientific HS120661
H × Sz × Ma
161 mm × 135 × 44
Általános leírás
Mini LED Light Box saves bench space and can be stored in a drawer.
Tulajdonságok és előnyök
  • Slim light panel LED light source.
  • Color temperature 5,300K +/- 270K
  • Viewing area 125 x 100 mm (5" x 4") is perfect for quick screening of 96-well plates, Petri dishes, electrophoresis gels, slides, and transparencies
  • Powered by six 1.5V AAA (included)
  • Dimensions: 6.2 x 5.9 x 0.6 in (158 x 150 x 14 mm)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)