HPA062814
Anti-Kmt2C Antibody Produced In Rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Szinonimák:
HALR, KIAA1506, MLL3
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
termékcsalád
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
form
buffered aqueous glycerol solution
tisztítva
(Affinity purified using the PrEST antigen as affinity ligand)
faj reaktivitás
human
koncentráció
0.4mg/ml
technika/technikák
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
western blot: 0.04-0.4 μg/mL
izotípus
IgG
szekvencia megjegyzés
DTQLKEEYICMYCKHLGAEMDRLQPGEEVEIAELTTDYNNEMEVEGPEDQMVFSEQAANKDVNGQESTPGIVPDAVQVHTEEQQKSHPSESL
Ensembl | humán elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
-10 to -25°C
Géninformáció
human ... KMT2C(58508)
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies™ protocols and other useful information.
Tulajdonságok és előnyök
Kapcsolódás
Fizikai forma
Egyéb megjegyzések
Gently mix before use. Optimal concentrations and conditions for each application should be determined by the user.
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1