Fontos dokumentumok
GERPN6101M
Hybond blotting paper
L × W 20 cm × 20 cm, sheets membrane, pack of 100 ea
About This Item
UNSPSC kód:
41104900
NACRES:
NB.23
material
cellulose
sheets membrane
kiszerelés
pack of 100 ea
gyártó/kereskedő neve
Cytiva RPN6101M
parameter
2685 sec/100 mL speed (Herzberg)
H × Sz
20 cm × 20 cm
vastagság
0.39 mm
bázis tömeg
97 g/m2
Általános leírás
0.39 mm pure cellulose blotting paper for gel electrophoresis applications
Tulajdonságok és előnyök
  • Research laboratory blotting pager for use in gel electrophoresis in all molecular biology and protein studies applications.
  • Recommended for use with all Hybond blotting membranes.
  • High purity and uniformity ensures consistent and reproducible results.
  • Pure Cellulose Grade, NA.39-mm thick paper with medium wet strength and smooth surface.
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)