Fontos dokumentumok
GE80-6421-62
GE Dracon sponge
thickness 6 mm, L × D 9 cm × 10.5 cm
About This Item
UNSPSC kód:
41105300
NACRES:
NB.22
kiszerelés
pack of 3 ea
gyártó/kereskedő neve
Cytiva 80-6421-62
Cytiva Article No. 80-6421-62
H × Mé
9 cm × 10.5 cm
vastagság
6 mm