GE17-0455-01
Pharmalyte® 8 - 10.5
Cytiva 17-0455-01
Szinonimák:
carrier ampholytes, isoelectric focusing
About This Item
Javasolt termékek
sterilitás
non-sterile
Forma
liquid
eltarthatósági idő
~5 yr
Jellemzők
wetted part: no
kiszerelés
pkg of 25 mL
gyártó/kereskedő neve
Cytiva 17-0455-01
tárolási körülmény
(S-re at 2°C - 8°C.)
szín
colorless to light yellow
Colorless to light yellow
oldhatóság
cold water: soluble (Soluble in cold water and hot water)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- High buffer capacity per pH unit
- Linear and reproducible pH gradient
- High resolution
- Available in five broad-range and four narrow-range pH intervals
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
This page describes components of rehydration solutions for use in 2-D Electrophoresis with Cytiva products.
Protocols
Protease Inhibitor Mix from Cytiva inhibits serine, cysteine, metalloproteases, and calpain proteases and is suitable for animal and plant tissues, yeast, and bacteria.
Sample Grinding Kit from Cytiva is designed to disrupt cell or tissue samples for protein extraction.
This page describes typical rehydration solutions for use in gel electrophoresis with Cytiva products.
This page describes two-dimensional separation of protein samples with Cytiva products.