GBL103240
Grace Bio-Labs reusable CultureWell™ gaskets
wells, 4, well diam. × depth 9 mm × 1 mm, well capacity (50-100 μL)
Szinonimák:
reusable slide gasket, reusable slide well
About This Item
Javasolt termékek
material
clear silicone
sterilitás
(non-sterile)
non-sterile
Jellemzők
wells 4
kiszerelés
pack of 10 ea
gyártó/kereskedő neve
Grace Bio-Labs 103240
külső H × Sz
61 mm × 24 mm
lyuk területe
0.6 cm2
lyuk kapacitás
(50-100 μL)
lyuk átmérő × mélység
9 mm × 1 mm
lyukak
4
Általános leírás
Alkalmazás
Fluorescent imaging
Immunohistochemistry
Cell Culture