MAB13458
Anti-MMP-9 Antibody, clone 9D4.2
clone 9D4.2, Chemicon®, from mouse
Szinonimák:
Gelatinase B, 92 kDa Type IV Collagenase
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
9D4.2, monoclonal
faj reaktivitás
human
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
ELISA: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG2a
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... MMP9(4318)
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Cell Structure
MMPs & TIMPs
Immunocytochemistry: Not Tested
ELISA: 1:200-1:1000
Immunohistochemistry: Not Tested
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Kapcsolódás
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2