Fontos dokumentumok
EP5702720003
Eppendorf® Swing-bucket rotor A-4-38
incl. 4 x 85/100 mL round buckets
About This Item
UNSPSC kód:
41103909
NACRES:
NB.82
Jellemzők
to hold 4 x 100 mL round buckets
incl. 4 x 85/100 mL round buckets
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Eppendorf® 5702720003
parameter
4,400 max. RCF (3,000 xg)
technika/technikák
centrifugation: suitable
kompatibilitás
for use with centrifuge models 5702/5702R/5702RH
Jogi információk
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)