Fontos dokumentumok
EP5804794001
Adapter for Eppendorf® S-4-72 Rotor
holds 26 x 1.5/2 mL tubes, pack of 2 ea
About This Item
UNSPSC kód:
41103911
NACRES:
NB.82
material
flat bottom
Jellemzők
holds 26 x 1.5/2 mL tubes
kiszerelés
pack of 2 ea
gyártó/kereskedő neve
Eppendorf® 5804794001 (Global)
parameter
3,136 × g max. RCF
technika/technikák
centrifugation: suitable
H
43 mm
Átmérő
11 mm
kompatibilitás
for use with 250 mL round buckets
Általános leírás
Adapters to fit various tube sizeds forEppendorf S-4-72 Rotor.
Jogi információk
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)