Fontos dokumentumok
EP5804728009
Eppendorf® Adapter
holds 50 ml Falcon, pack of 8 pieces
About This Item
UNSPSC kód:
41103911
NACRES:
NB.78
Jellemzők
holds 50 ml Falcon
kiszerelés
pack of 8 pieces
gyártó/kereskedő neve
Eppendorf® 5804728009
technika/technikák
centrifugation: suitable
kompatibilitás
for use with 100 mL rectangular bucket
Jogi információk
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG