Fontos dokumentumok
EP5702704008
Eppendorf® Fixed-angle rotor
F-35-30-17, 30 x 15 ml, incl. 20 adapters Falcon tubes and 30 rubber mats
About This Item
UNSPSC kód:
41103909
NACRES:
NB.82
Jellemzők
to hold 20 x 15 mL conical tubes
to hold 30 x 15 mL glass tubes
F-35-30-17, 30 x 15 ml, incl. 20 adapters Falcon tubes and 30 rubber mats
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Eppendorf® 5702704008
parameter
4,400 max. RCF (2,750 xg)
technika/technikák
centrifugation: suitable
kompatibilitás
for use with centrifuge models 5702/5702R/5702RH
Általános leírás
Fixed angle rotors for use with Eppendorf centrifuge models.
Jogi információk
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)