Fontos dokumentumok
SYNS391656
Synthware high vacuum double oblique glass stopcock
bore 4 mm, stem O.D. 10 mm, Plug Size: 16.2/56
Szinonimák:
Synthware S391656
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.51
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
S391656
furat
4 mm
szár külső átmérő
10 mm
Related Categories
Általános leírás
Synthware glass stopcock features solid glass plug. Barrel and plug are precision ground with corresponding numbers on the barrel and plug. With constant pressure retention spring and clip.
Jogi információk
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)