EP4960800023
Eppendorf® Tube holder for Varispenser 25 mL/100 mL
tube holder, for Varispenser®25 mL/100 mL
Szinonimák:
Eppendorf® Varispenser®
About This Item
Javasolt termékek
leírás
precision ± 0.1%
telescopic intake tube allows use with short or tall bottles.
Sterilizálási kompatibilitás
autoclavable compatible
Jellemzők
for Varispenser®25 mL/100 mL
gyártó/kereskedő neve
Eppendorf® 4960800023 (Global)