Bejelentkezés a Szervezeti és Szerződéses árazás megtekintéséhez
Méret kiválasztása
1 EA
55 600,00 Ft
55 600,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Erről a tételről
UNSPSC kód:
41103025
NACRES:
NC.21
Ugrás ide:
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?kiszerelés
pkg of 1 ea (includes one each of both blue and pink units)
gyártó/kereskedő neve
Eppendorf® 3881000015
technika/technikák
PCR: suitable
1 of 4
Ez a tétel | EP0030124928 | EP0030124901 | EP0030124910 |
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename Eppendorf® 3881000015 | manufacturer/tradename Eppendorf® 0030124928 | manufacturer/tradename Eppendorf® 0030124901 | manufacturer/tradename Eppendorf® 0030124910 |
| packaging pkg of 1 ea (includes one each of both blue and pink units) | packaging pack of 120 ea | packaging pack of 120 ea | packaging pack of 120 ea |
| technique(s) PCR: suitable | technique(s) PCR: suitable | technique(s) PCR: suitable | technique(s) PCR: suitable |
Általános leírás
The vibrant Eppendorf® PCR-Rack ensures the safety and stability of your polymerase chain reaction (PCR) samples during transportation or storage. Assigning a specific color to each laboratory member simplifies identification and minimizes the risk of contamination. Managing multiple PCR tubes or tube strips can be challenging, but Eppendorf® PCR-Racks provide valuable assistance when working with numerous tubes and strips of 0.1, 0.2-, and 0.5-mL capacities.
Alkalmazás
Eppendorf® PCR cooler starter set is suitable for cooling samples during PCR sample preparation.
Tulajdonságok és előnyök
- Keeps your sensitive samples safe with a convenient system that handles sample set-up, protection, transport, and storage.
- The PCR-Cooler has a clear temperature indicator that changes color if the temperature goes above 7 °C.
- Can accommodate various types of PCR vessels, such as tubes, strips, or plates for flexible vessel usage.
- Dry incubation technology lowers the risk of sample contamination.
- Keeps a full 96-well PCR plate cold at 0 °C for over an hour by precooling it for two hours at -20 °C for safe samples.
Jogi információk
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?