Fontos dokumentumok
EP0030010060
Eppendorf® epT.I.P.S.® G Singles, Biopur®
volume (50-1000 μL), L (71 mm), medium blue Tray, pkg of 100 tips, individually wrapped
About This Item
UNSPSC kód:
41121600
NACRES:
NB.02
gyártó/kereskedő neve:
Eppendorf® 0030010060
Hosszúság:
(71 mm)
maximum térfogat:
1 mL
térfogat:
(50-1000 μL)
sterilitás:
non-sterile
Jellemzők:
individually wrapped
kiszerelés:
pack of 100 ea (individually wrapped)
pkg of 100 tips
material
colorless
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
individually wrapped
kiszerelés
pack of 100 ea (individually wrapped)
pkg of 100 tips
gyártó/kereskedő neve
Eppendorf® 0030010060
Hosszúság
(71 mm)
maximum térfogat
1 mL
térfogat
(50-1000 μL)
szín
medium blue Tray
Jogi információk
Biopur is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
epT.I.P.S. is a registered trademark of Eppendorf AG
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)