Fontos dokumentumok
EMU083111
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Pgam2
About This Item
UNSPSC kód:
41105324
NACRES:
NA.51
leírás
Powered by Eupheria Biotech
Minőségi szint
termékcsalád
MISSION®
Forma
lyophilized powder
esiRNS cDNS célszekvencia
CTGGTTTGATGCAGAGCTGAGTGAGAAGGGAGCAGAGGAGGCCAAGCGGGGGGCCACCGCTATCAAAGATGCCAAGATAGAGTTTGACATCTGCTACACGTCGGTGCTGAAGCGGGCAATCCGCACCCTTTGGACCATCCTGGATGTTACGGACCAAATGTGGGTGCCCGTGGTGCGTACCTGGCGCCTCAATGAGCGGCACTATGGTGGCCTCACAGGCCTCAATAAGGCTGAGACGGCTGCAAAGCACGGGGAGGAGCAGGTGAAGATCTGGAGGCGTTCCTTTGACACCCCACCACCACCCATGGATGAGAAACACAACTACTACACCTCCATCAGCAAGGACCGCCGCTATGCAGGCTTGAAGCCTGAGGAGCTGCCTACCTGTGAAAGTCTCAAGGACACCATTGCCCGGGCCTTGCCCTTCTGGAATGAGGAGATCGCACCTAAGATTAAGGCTGGCCAGAGAGTGCTTATTGCAGCCC
Ensembl | egér elérési szám
NCBI elérési szám
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
Általános leírás
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Jogi információk
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Agnieszka Gizak et al.
Oncotarget, 6(19), 17237-17250 (2015-06-03)
Phosphoglycerate mutase (PGAM), a conserved, glycolytic enzyme has been found in nucleoli of cancer cells. Here, we present evidence that accumulation of PGAM in the nucleolus is a universal phenomenon concerning not only neoplastically transformed but also non-malignant cells. Nucleolar