EMU014921
MISSION® esiRNA
targeting mouse Parp1
About This Item
leírás
Powered by Eupheria Biotech
Minőségi szint
termékcsalád
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNS cDNS célszekvencia
GGCCATCAAGAATGAAGGAAAGAGAAAAGGTGACGAGGTGGATGGAACAGATGAAGTGGCCAAAAAGAAATCTAAGAAAGGGAAGGACAAGGATAGTAGTAAGCTGGAGAAGGCCCTCAAGGCTCAGAATGAGCTGATCTGGAATATCAAAGACGAGCTGAAGAAAGCGTGTTCCACCAACGACCTGAAGGAGCTGCTCATCTTCAACCAGCAGCAGGTGCCGTCAGGAGAGTCAGCGATCTTGGACAGAGTTGCTGACGGCATGGCGTTTGGGGCCCTTCTGCCCTGCAAGGAGTGTTCAGGCCAGCTGGTCTTTAAGAGCGACGCTTATTACTGTACTGGGGATGTCACTGCCTGGACCAAGTGCATGGTCAAGACACAGAATCCTAGCCGAAAGGAATGGGTAACTCCAAAGGAATTCCGAGAAA
Ensembl | egér elérési szám
NCBI elérési szám
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
mouse ... PARP1(11545) , Parp1(11545)
Related Categories
Általános leírás
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.