EHU096691
MISSION® esiRNA
targeting human ADARB1
About This Item
leírás
Powered by Eupheria Biotech
Minőségi szint
termékcsalád
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNS cDNS célszekvencia
AATCACGAGGGCTACTGCACAATACATGGCCTAAGTTCCCTCTGTTCCTTCCTCTGAATCGAATGGATGTGGGTGACCGCCCGAAGGCCTTCACAGGATGGAAGTAGAATGATTTCAGTAGATACTCATTCTTGGAAAATGCCATAGTTTTAAATTATTGTTTCCAGCTTTATCAAAGACATGTTTGAAAAATAAAAAGCATCCAAGTGAGAGCTGGTGAGACCACGTGCTGCTGGCGTAGTGTAGGCCAGACATTGACAGTCCTGACGGGAGCTCAGGGCTGCCCAGCGCCCAGCGTGCACGGGACGGCCCCACGACAGAGGGAGTCAGCC
Ensembl | humán elérési szám
NCBI elérési szám
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... ADARB1(104) , ADARB1(104)
Related Categories
Általános leírás
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.