Fontos dokumentumok
CLS8509
Corning® 384 2D Barcoded Storage Tubes
black polypropylene, round bottom, with generic barcode, non-sterile, lid: no, pack of 384
Szinonimák:
sample tube
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.13
material
black polypropylene
black wells
round bottom
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
lid: no
kiszerelés
pack of 384
case of 7680
gyártó/kereskedő neve
Corning 8509
parameter
-80-110 °C temp. range
Hosszúság
14 mm
kapacitás
120 μL
méret
384 wells
cső Ma
16.9 mm , with cap
hasznos térfogat
100 μL
szín
black
Általános leírás
The 2D storage tube line is a superior storage solution designed to provide maximum identification.
Features include:
  • IDENTIFICATION - Synchronized 2D and linear bar code - unlike any other in the market
  • INFORMATION - 14 x 14 dot 2D bar code
  • BAR CODE STABILITY - Laser-etched, not an attached label
  • COMPOUND COMPATIBILITY - Polypropylene construction throughout
Jogi információk
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)