Fontos dokumentumok
CLS480133
Corning® LSE dual block, for Corning LSE dual block digital dry baths
dual, block, 384 well PCR plates, 1/cs
Szinonimák:
equipment replacement accessory
About This Item
UNSPSC kód:
41102404
NACRES:
NB.15
Jellemzők
Holds 2 x 96-well plates
kiszerelés
case of 1
pack of 1
gyártó/kereskedő neve
Corning 480133
technika/technikák
PCR: suitable
alkalmasság
suitable for (use with Corning LSE digital dry bath heater, dual block only)
Jogi információk
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
LSE is a trademark of Corning, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)