Fontos dokumentumok
CLS480115
Replacement clamps for use with Corning® LSE Orbital Shakers and Corning® LSE Low Speed Orbital Shakers
clamp for the 1 L Erlenmeyer flask, 1ea
Szinonimák:
erlenmeyer flask clamps, laboratory clamps
About This Item
UNSPSC kód:
41122413
NACRES:
NB.43
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Corning 480115
alkalmasság
suitable for (replacement clamps for Erlenmeyer flasks)
Related Categories
Általános leírás
This is a clamp for the 1L erlenmeyer flask, for use with Corning LSE Orbital Shaker and Corning LSE Low Speed Orbital Shaker.
Jogi információk
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
LSE is a trademark of Corning, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)