Fontos dokumentumok
CLS4411
Corning® 96 well PP 1.2 mL cluster tubes
96 well polypropylene cluster tubes, individual tube format, non-treated, sterile, clear, 96 tubes/rack, 960/cs
Szinonimák:
96 multiwell plates, 96 well microplates, 96 well plates, Corning tubes, cap tubes, polypropylene tubes
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.13
material
polypropylene
round bottom wells clear
sterilitás
sterile
Jellemzők
lid: no
Plate format: 96 well cluster tubes
kiszerelés
pack of 96
case of 960
gyártó/kereskedő neve
Corning 4411
cső külső átmérő
0.343 in.
cső kapacitás
1.2 mL
cső hasznos térfogata
≤1mL
szín
clear plate
clear
Általános leírás
  • Cluster tubes are composed of 1.2mL 96 individual polypropylene tubes in a 96 well microplate rack with lid
  • Polyethylene tube caps are available in 8-cap strips (CLS4418)
Jogi információk
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)