CLS3801
Corning® Costar® 12 mm , 10 μm pore size , 1.12 cm2 , cell growth area plates
0.4 μm pore size clear polystyrene plate, polyester membrane, flat bottom wells clear sterile, pack of 6, case of 24
Szinonimák:
cell culture inserts
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Corning® Costar® Snapwell cell culture inserts, 12 mm Snapwell Insert with 0.4 μm pore, pore density 4 x 106 pores/cm2, polyester membrane, TC-treated, sterile, 24/cs
material
clear polystyrene plate
flat bottom wells clear
polyester membrane
sterilitás
sterile
Jellemzők
lid
plate format: 6 well
kiszerelés
case of 24
pack of 6
gyártó/kereskedő neve
Corning 3801
membránátmérő
12 mm
membránvastagság
10 μm
külső felület
1.12 cm2 , cell growth area
pórusméret
0.4 μm
Related Categories
Általános leírás
- A modified Transwell permeable support containing a 12 mm diameter 0.4μm pore polyester membrane supported by a detachable ring
- Once cells are grown to confluence on the Snapwell insert, the ring can be placed in a vertical or horizontal diffusion chamber.
- Sterilized by gamma radiation
- Packaged in 6 well plates
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)