Fontos dokumentumok
CLS3764BC
Corning® 384 well microplate, low flange
Tissue Culture (TC)-treated surface, black polystyrene, flat bottom, sterile, Generic Barcode, lid, pack of 20
Szinonimák:
384 multiwell plates, 384 well low volume plates, 384 well microplates, 384 well microtiter plates, 384 well plates, 384 well tissue culture treated plates
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.15
material:
black polystyrene
clear bottom
flat bottom
polystyrene
polystyrene plate
maximum térfogat:
112 μL
méret:
384 wells
384 wells
lyuktérfogat:
112 μL
lyuk hasznos térfogat:
25-50 μL
hasznos térfogat:
80 μL
material
black polystyrene
clear bottom
flat bottom
polystyrene
polystyrene plate
sterilitás
sterile
Jellemzők
lid
skirt
Generic Barcode
Low Flange
kiszerelés
case of 100 plates
pack of 20
gyártó/kereskedő neve
Corning 3764BC
maximum térfogat
112 μL
méret
384 wells
384 wells
lyuktérfogat
112 μL
lyuk hasznos térfogat
25-50 μL
hasznos térfogat
80 μL
kötéstípus
Tissue Culture (TC)-treated surface
Általános leírás
  • Corning® 384 well microplate, low flange matrix active group TC-treated, black polystyrene has a flat bottom.
  • Sterile Black wall plates have low background fluorescence and minimal light scatter.
  • Opaque walls to prevent well-to-well crosstalk.
  • Direct microscopic viewing.
  • Sterilized by gamma radiation and nonpyrogenic.
  • Individual alphanumeric codes for good identification.
Jogi információk
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)