Fontos dokumentumok
CLS3528
Corning® disposable spinner flasks, sidearm assembly
side arm assembly for 500mL disposable spinner flasks, medical grade polycarbonate, sterile, 2/cs
Szinonimák:
Corning container
About This Item
UNSPSC kód:
41121804
NACRES:
NB.17
Anyagok
polycarbonate (medical grade)
leírás
1/4 in. I.D. C-Flex® tubing with quick-connect
sterilitás
sterile
kiszerelés
pack of 1
case of 2
gyártó/kereskedő neve
Corning 3528
Jogi információk
C-Flex is a registered trademark of Saint-Gobain Performance Plastics Corp.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)