CLS3022P500
Corning® reusable graduated cylinder
single metric scale with funnel top, polypropylene, "to contain", size 500 mL
Szinonimák:
lab equipment accessory
About This Item
Javasolt termékek
material
polypropylene
Jellemzők
graduations 5 mL
gyártó/kereskedő neve
Corning 3022P-500
Ma × külső átmérő
360 mm × 54 mm
méret
500 mL
Általános leírás
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Related Content
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.